Key Documents
538907
Sigma-Aldrich
Prostaglandin F
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Sinônimo(s):
Prostaglandin F
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34O5
Número CAS:
Peso molecular:
354.48
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
cor
white
solubilidade
ethanol: 100 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H34O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-19,21-23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4+,13-12+
chave InChI
PXGPLTODNUVGFL-RTYMFESYSA-N
Descrição geral
Major uterine luteolytic prostaglandin.
Major uterine luteolytic prostaglandin. A pulmonary vasoconstrictor. Inhibits nitric oxide production by the uterine tissue and increases uterine contractility.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Primary Target
A pulmonary vasoconstrictor
Product does not compete with ATP.
Advertência
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Dong, Y.L., et al. 1997. Am. J. Obstet. Gynecol. 177, 907.
Vincent, D.L., et al. 1986. Prostaglandins 31, 715.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3