P5640
Prostaglandin E2
≥93% (HPLC), synthetic
Sinônimo(s):
(5Z,11α,13E,15S)-11,15-Dihydroxy-9-oxoprosta-5,13-dienoic acid, Dinoprostone, PGE2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
≥93% (HPLC)
forma
powder
grupo funcional
carboxylic acid
hydroxyl
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1CC([C@H](C/C=C\CCCC(O)=O)[C@H]1/C=C/[C@@H](O)CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O5/c1-2-3-6-9-15(21)12-13-17-16(18(22)14-19(17)23)10-7-4-5-8-11-20(24)25/h4,7,12-13,15-17,19,21,23H,2-3,5-6,8-11,14H2,1H3,(H,24,25)/b7-4-,13-12+/t15-,16+,17+,19+/m0/s1
chave InChI
XEYBRNLFEZDVAW-ARSRFYASSA-N
Informações sobre genes
human ... PTGER1(5731) , PTGER2(5732) , PTGER3(5733) , PTGER4(5734) , PTGIR(5739)
mouse ... Ptger1(19216) , Ptger2(19217) , Ptger3(19218) , Ptger4(19219)
Categorias relacionadas
Aplicação
- Post-resolution macrophages shape long-term tissue immunity and integrity in a mouse model of pneumococcal pneumonia.: Investigating the influence of prostaglandin E2 within the resolution phase of inflammation, this study demonstrates its essential role in macrophage-mediated tissue repair and immune memory following bacterial lung infections, providing insights into immune system regulation and recovery processes (Feehan et al., 2024).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges