Documentos Principais
900108E
Avanti
15β-PGF2α
ethanol solution, Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Prostaglandin F2α (15 beta epimer)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H34O5
Número CAS:
Peso molecular:
354.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentração
250 μg/mL in ethanol
tipo de lipídio
neutral lipids
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (900108E-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
13 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)