A3480
Atosiban
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(3-Mercaptopropanoic acid)-2-(O-ethyl-D-tyrosine)-4-L-threonine-8-L-ornithineoxytocin, 1-Deamino-2-D-Tyr-(O-ethyl)-4-Thr-8-ornoxytocin, Tractocile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white
solubilidade
H2O: ≤100 mg/mL
originador
Ferring
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(NC(=O)[C@@]([H])(NC(=O)[C@@H](Cc2ccc(OCC)cc2)NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCN)C(=O)NCC(N)=O)[C@@H](C)CC)[C@@H](C)O
InChI
1S/C43H67N11O12S2/c1-5-23(3)35-41(63)53-36(24(4)55)42(64)50-29(20-32(45)56)38(60)51-30(43(65)54-17-8-10-31(54)40(62)49-27(9-7-16-44)37(59)47-21-33(46)57)22-68-67-18-15-34(58)48-28(39(61)52-35)19-25-11-13-26(14-12-25)66-6-2/h11-14,23-24,27-31,35-36,55H,5-10,15-22,44H2,1-4H3,(H2,45,56)(H2,46,57)(H,47,59)(H,48,58)(H,49,62)(H,50,64)(H,51,60)(H,52,61)(H,53,63)/t23-,24+,27-,28+,29-,30-,31-,35-,36-/m0/s1
chave InChI
VWXRQYYUEIYXCZ-OBIMUBPZSA-N
Informações sobre genes
human ... AVPR1A(552) , OXTR(5021)
rat ... Oxtr(25342)
Aplicação
- as an oxytocin receptor antagonist
- in the calcium mobilization assay for Z factor determination in uterine myometrium (UT-myo cells) and as a therapeutic agent to inhibit preterm labor
- to inhibit the activation of oxytocin-receptor-expressing neurons in the parabrachial nucleus of mice (OxtrPBN)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Reconstituição
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?