SML3434
Erucin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(4-Isothiocyanatobutyl)(methyl)sulfane; 4-(Methylthio)butyl isothiocyanate, 1-Isothiocyanato-4-(methylthio)butane, ERU, MTBITC
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
oil
cor
colorless to yellow
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
cadeia de caracteres SMILES
CSCCCCN=C=S
InChI
1S/C6H11NS2/c1-9-5-3-2-4-7-6-8/h2-5H2,1H3
chave InChI
IHQDGXUYTSZGOG-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3