268038
Methyl oleate
technical grade, 70%
Sinônimo(s):
Methyl cis-9-octadecenoate, Oleic acid methyl ester
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
10 mmHg ( 205 °C)
Ensaio
70%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
p.e.
218 °C/20 mmHg (lit.)
densidade
0.874 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10-
chave InChI
QYDYPVFESGNLHU-KHPPLWFESA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.0 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
S495247-1EA | |
268038-1L | 4061826134580 |