Documentos
8.14123
Sigma-Aldrich
Isophoronediamine
(mixture of stereoisomers) for synthesis
Sinônimo(s):
Isophoronediamine, 3-Aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H22N2
Número CAS:
Peso molecular:
170.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
220-666-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
0.02 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
380 °C
potência
1030 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1.2 % (v/v)
pH
11.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
247 °C/1013 hPa
pf
10 °C
temperatura de transição
flash point 112 °C
densidade
0.92 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2.C7H8O3S/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3;2-5H,1H3,(H,8,9,10)
chave InChI
ZBVBXDSQFYHMPD-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Flame Retardant Epoxy Compositions: Isophoronediamine was integral in formulating flame-retardant epoxy compositions, demonstrating its utility as a curing agent that significantly reduces flammability. This application is crucial for safety in various industrial sectors including construction and aerospace (Orlov et al., 2022).
Nota de análise
Assay isomers (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.924
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup