Key Documents
715662
Sigma-Aldrich
3-Methylamino-1-propanol
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
89.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.448
densidade
0.917 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
hydroxyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNCCCO
InChI
1S/C4H11NO/c1-5-3-2-4-6/h5-6H,2-4H2,1H3
chave InChI
KRGXWTOLFOPIKV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
180.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
82.2 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)