Key Documents
B22003
Sigma-Aldrich
2-Benzylaminoethanol
95%
Sinônimo(s):
N-Benzylethanolamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H5CH2NHCH2CH2OH
Número CAS:
Peso molecular:
151.21
Beilstein:
775164
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.543 (lit.)
pb
153-156 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OCCNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c11-7-6-10-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-11H,6-8H2
chave InChI
XNIOWJUQPMKCIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
266.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
130 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Determination of formaldehyde in air as an oxazolidine derivative by capillary gas chromatography.
E R Kennedy et al.
Analytical chemistry, 54(11), 1739-1742 (1982-09-01)