Documentos Principais
922897
Sigma-Aldrich
[Ir(ppy)2(5,5′-Me2bpy)]PF6
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C34H28F6IrN4P
Número CAS:
Peso molecular:
829.79
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
[Ir+]741([NH]8=C(c9c7cccc9)C=CC=C8)([NH]5=CC=CC=C5c6c4cccc6)[NH]2=CC(=CC=C2C3=CC=C(C=[NH]31)C)C.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C12H12N2.2C11H8N.F6P.Ir/c1-9-3-5-11(13-7-9)12-6-4-10(2)8-14-12;2*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;1-7(2,3,4,5)6;/h3-8H,1-2H3;2*1-6,8-9H;;/q;;;-1;+1
chave InChI
JFNHYYZGRBJZIH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
[Ir(ppy)2(5,5′-Me2bpy)]PF6 is a photoredox catalyst used for a variety of transformations.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
922897-100MG4065266894875
922897-500MG4065266894882