929743
[Ir(df(CF3)ppy)2(4,4′-(OMe)2bpy]BF4
≥95%
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or chunks
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
cadeia de caracteres SMILES
FC1=C(C2=CC(F)=C1)C3=[N](C=C(C=C3)C(F)(F)F)[Ir]452([N]6=CC=C(C=C6C7=CC(OC)=CC=[N]75)OC)[N]8=CC(C(F)(F)F)=CC=C8C9=C(C=C(C=C94)F)F.FB(F)(F)F
Categorias relacionadas
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)