Documentos Principais
912948
Sigma-Aldrich
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H34F20IrN4P
Número CAS:
Peso molecular:
1221.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
378 °C
cadeia de caracteres SMILES
[Ir+].FC(F)(F)c5cnc(cc5)c6c(cc(cc6)C(F)(F)F)F.FC(F)(F)c3cnc(cc3)c4c(cc(cc4)C(F)(F)F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.n1c(cc(cc1)C(C)(C)C)c2nccc(c2)C(C)(C)C
chave InChI
HNVAXJZTSVKZHB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ir[FCF3(CF3)ppy]2(dtbbpy)PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations including the α-arylation of alcohols.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Jack Twilton et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(19), 5369-5373 (2018-03-01)
The combination of nickel metallaphotoredox catalysis, hydrogen atom transfer catalysis, and a Lewis acid activation mode, has led to the development of an arylation method for the selective functionalization of alcohol α-hydroxy C-H bonds. This approach employs zinc-mediated alcohol deprotonation
Global Trade Item Number
SKUGTIN
912948-500MG4061841994879
912948-50MG4061841994886