913782
Birch O-PC™ C0104
≥97%, New Iridium
Sinônimo(s):
2-(2-Ethylhexyl)-6,8,11-tris(4-(trifluoromethyl)phenyl)-1H-peryleno[1,12-efg]isoindole-1,3(2H)-dione
Ensaio
≥97%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Categorias relacionadas
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
913782-100MG | 4061842116072 |