Documentos Principais
911607
Sigma-Aldrich
[Ir(dFOMeppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6
≥95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C36H22F16IrN4O2P
Número CAS:
Peso molecular:
1069.75
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
pf
>300 °C
ativação do fotocatalisador
465 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Ir+](c5c(c(cc(c5)F)F)c6ncc(cc6)OC)c3c(c(cc(c3)F)F)c4ncc(cc4)OC.FC(F)(F)c1cnc(cc1)c2ncc(cc2)C(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/C12H6F6N2.2C12H8F2NO.F6P.Ir/c13-11(14,15)7-1-3-9(19-5-7)10-4-2-8(6-20-10)12(16,17)18;2*1-16-9-3-5-12(15-7-9)10-4-2-8(13)6-11(10)14;1-7(2,3,4,5)6;/h1-6H;2*2-3,5-7H,1H3;;/q;;;-1;+1
chave InChI
VCHHFLJLUYSBMX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
[Ir(dFOMeppy)2-(5,5′-dCF3bpy)]PF6 is a versatile photocatalyst that can be used for a variety of synthetic transformations including the trifluoromethylation of alkyl bromides.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
David J P Kornfilt et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(17), 6853-6858 (2019-04-16)
Copper oxidative addition into organohalides is a challenging two-electron process. In contrast, formal oxidative addition of copper to Csp2 carbon-bromine bonds can be accomplished by employing latent silyl radicals under photoredox conditions. This novel paradigm for copper oxidative addition has