Documentos Principais
658383
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis(2-(2-pyridinyl)phenyl)diiridium(III)
Sinônimo(s):
[(ppy)2IrCl]2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H32Cl2Ir2N4
Número CAS:
Peso molecular:
1072.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
forma
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
core: iridium
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
ativação do fotocatalisador
465 nm
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ir](c1ccccc1-c2ccccn2)c3ccccc3-c4ccccn4.Cl[Ir](c5ccccc5-c6ccccn6)c7ccccc7-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H9N.2ClH.2Ir/c4*1-2-6-10(7-3-1)11-8-4-5-9-12-11;;;;/h4*1-9H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
chave InChI
NARZJSRZFGZBIZ-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Precursor for several OLED Iridium compounds. Has some use as a catalyst and in OLEDs.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Journal of the American Chemical Society, 106, 6647-6647 (1984)
Artigos
Materials Design Concepts for Efficient Blue OLEDs: A Joint Theoretical and Experimental Study