Key Documents
749230
Sigma-Aldrich
Dichlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl)phenyl]diiridium(III)
95%
Sinônimo(s):
Di-μ-chlorotetrakis[3,5-difluoro-2-(2-pyridinyl-κN)phenyl- κC]di-iridium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C44H24Cl2F8Ir2N4
Número CAS:
Peso molecular:
1216.02
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
solid
pf
>400 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Ir].Cl[Ir].Fc1ccc(c(F)c1)-c2ccccn2.Fc3ccc(c(F)c3)-c4ccccn4.Fc5ccc(c(F)c5)-c6ccccn6.Fc7ccc(c(F)c7)-c8ccccn8
InChI
1S/4C11H7F2N.2ClH.2Ir/c4*12-8-4-5-9(10(13)7-8)11-3-1-2-6-14-11;;;;/h4*1-7H;2*1H;;/q;;;;;;2*+1/p-2
chave InChI
RXDKZUKXPWIFAN-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
This material is a precursor to a wide range of OLED emitters such as FIrpic.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)