793175
Reagent Alcohol
ACS reagent
Sinônimo(s):
Laboratory Grade Ethanol
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
densidade de vapor
1.59 (vs air)
forma
liquid
Lim. expl.
3.1-27.7 % (lit.)
concentração
100%
94-96 % (v/v) (methanol SDA 3A 200 proof)
Impurezas
≤0.2% water
water
pb
78 °C (lit.)
pf
-114 °C (lit.)
Informações sobre impostos e licenças
Sales restrictions may apply
Embalagem
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
5GA is in metal drum with flex spout.
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
270GA is in poly tote.
Componentes
Outras notas
The letterhead approval is only required by Sigma-Aldrich when the unit size is 5GA or greater.
Link to Letterhead Example:
parte de substituição
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)