346187
Trioctylphosphine oxide
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
(Oct)3PO, TOPO®
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
forma
solid
pb
201-202 °C/2 mmHg (lit.)
pf
50-52 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine oxide
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCP(=O)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C24H51OP/c1-4-7-10-13-16-19-22-26(25,23-20-17-14-11-8-5-2)24-21-18-15-12-9-6-3/h4-24H2,1-3H3
chave InChI
ZMBHCYHQLYEYDV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
446.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
230 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?