605247
Sarcosine-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
N-Methyl-13C-glycine
About This Item
Fórmula linear:
13CH3NHCH2CO2H
Peso molecular:
90.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
Produtos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
solid
pf
208-212 °C (lit.)
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]NCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-4-2-3(5)6/h4H,2H2,1H3,(H,5,6)/i1+1
chave InChI
FSYKKLYZXJSNPZ-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)