Documentos Principais
308250
Sigma-Aldrich
terc-Butanol
suitable for HPLC, ≥99.5%
Sinônimo(s):
2-metil-2-propanol, Álcool terc-butílico, Trimetilcarbinol
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3COH
Número CAS:
Peso molecular:
74.12
Beilstein:
906698
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12190000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
HPLC grade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
896 °F
Lim. expl.
8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
Impurezas
<0.050% water
resíduo de evaporação
<0.0005%
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
p.e.
83 °C (lit.)
pf
23-26 °C (lit.)
densidade
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Absorção UV
λ: 215 nm Amax: 1.00
λ: 230 nm Amax: 0.50
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 300-350 nm Amax: 0.01
aplicação(ões)
food and beverages
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
chave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Esse solvente é destilado em vidro, filtrado em submícrons e submetido a rigorosos testes de especificação para proporcionar consistência de lote para lote.
Aplicação
Projetado para uso com instrumentação HPLC e aplicações de síntese orgânica.
Usado na análise de compostos orgânicos voláteis (VOCs) em bebidas alcoólicas por GC acoplado ao Detector de ionização de chama (FID).
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Produtos recomendados
Descubra os reagentes LiChropur ideais para análise por HPLC ou LC-MS
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Alkylation of p-cresol with tert-butanol catalyzed by heteropoly acid supported on zirconia catalyst.
Devassy BM, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 210(1), 125-130 (2004)
The photolysis of potassium peroxodisulphate in aqueous solution in the presence of tert-butanol: a simple actinometer for 254nm radiation.
Mark G, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 55(2), 157-160 (1990)
Arnau Bassegoda et al.
Applied microbiology and biotechnology, 97(19), 8559-8568 (2013-01-22)
Rhodococci are highly adaptable bacteria, capable to degrade or transform a large number of organic compounds, including recalcitrant or toxic products. However, little information is available on the lipases of the genus Rhodococcus, except for LipR, the first lipase isolated
Ee Ling Yong et al.
Water research, 46(6), 1990-1998 (2012-02-14)
Ozonation is widely employed in water treatment to purify water. The R(ct) concept, which is defined as the ratio of OH exposure to ozone exposure, has been commonly used to quantify the OH concentration generating from ozone decomposition and model
Jaime Salazar et al.
European journal of pharmaceutics and biopharmaceutics : official journal of Arbeitsgemeinschaft fur Pharmazeutische Verfahrenstechnik e.V, 81(1), 82-90 (2012-01-12)
Nanosizing is a non-specific approach to improve the oral bioavailability of poorly soluble drugs. The decreased particle size of these compounds results in an increase in surface area. The outcome is an increased rate of dissolution, which can lead to
Protocolos
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol