50621
terc-Butanol
analytical standard
Sinônimo(s):
2-metil-2-propanol, Álcool terc-butílico, Trimetilcarbinol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Ensaio
≥99.8% (GC)
temperatura de autoignição
896 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
Lim. expl.
8 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387
p.e.
83 °C (lit.)
pf
23-26 °C (lit.)
densidade
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
chave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Detection and quantification of butanol and its isomers in paint samples by a rapid fast gas chromatography-proton transfer reaction-mass spectrometer (FastGC-PTR-MS) method
- Simultaneous assessment of 121 VOCs emitted from 41 cellulose acetate movie films by proton transfer reaction-time-of-flight-mass spectrometry (PTR-ToF-MS)
- As an internal standard in the determination of n-butane and its metabolites in the blood, heart, and tissue samples of three autopsy cases that died due to sniffling n-butane and isobutane from portable gas cartridges
- Headspace-single drop microextraction (HS-SDME) of VOCs from different types of tomato samples for their quantification by gas chromatography-flame ionization detection (GC-FID)
Outras notas
Produtos recomendados
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
The Utility of Headspace Grade Solvents for the Analysis of Organic Volatile Impurities
Protocolos
-Butanol; 2-Methyl-2-butanol; 2-Methyl-1-butanol; 3-Pentanol; 1-Butanol; 2-Methyl-1-propanol; 2-Pentanol, 98%; 3-Methyl-1-butanol; 1-Propanol