19460
terc-Butanol
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.7% (GC)
Sinônimo(s):
2-metil-2-propanol, Álcool terc-butílico, Trimetilcarbinol
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.5 (vs air)
pressão de vapor
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Ensaio
≥99.7% (GC)
forma
solid or liquid
temperatura de autoignição
896 °F
Lim. expl.
8 %
Impurezas
≤0.1% water
<0.01% carbonyl compounds (as HCHO)
resíduo de evaporação
≤0.001%
índice de refração
n20/D 1.387 (lit.)
n20/D 1.387
pH
7 (20 °C)
pb
83 °C (lit.)
pf
23-26 °C (lit.)
densidade
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de cátion
Al: ≤0.5 mg/kg
B: ≤0.02 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤0.5 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sn: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
chave InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As a solvent for the lipase-mediated alcoholysis of soybean oil deodorizer distillate (SODD) to generate biodiesel.
- As an hydroxyl (OH) radical scavenger in oxygenated aqueous solutions.
- As both reactant and solvent for the etherification of glycerol over solid acid catalysts to produce glycerol mono-buthoxy ethers (GMBEs) and glycerol di-buthoxy ethers (GDBEs).
- As an alkylating agent for p-cresol in the presence of a heteropoly acid to form 2-tert-butyl-p-cresol and 2,6-di-tert-butyl-p-cresol as the main products.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
59.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
15 °C - closed cup