687529
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate
average MN 2,000, cross-linking reagent polymerization reactions, methacrylate, ~1000 ppm MeHQ as stabilizer
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, PEG dimethacrylate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Poly(ethylene glycol) dimethacrylate, average Mn 2000, contains ~1000 ppm MeHQ as stabilizer
Formulário
powder
Nível de qualidade
peso molecular
average Mn 2000
contém
~1000 ppm MeHQ as stabilizer
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Polymerization Reactions
p.e.
>200 °C/2 mmHg (lit.)
temperatura de transição
Tm 49-55 °C
Mw/Mn
<1.2
Ω-final
methacrylate
α-final
methacrylate
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C10H14O4/c1-7(2)9(11)13-5-6-14-10(12)8(3)4/h1,3,5-6H2,2,4H3
chave InChI
STVZJERGLQHEKB-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Patterning of PEG-based Hydrogels - Engineering Spatial Complexity
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
R433047-1EA | |
687529-1G | 4061832764504 |