Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
P0899
Sigma-Aldrich
Poli-D-lisina
suitable for cell culture, Mol wt 70,000-150,000
Sinônimo(s):
D-Lysine homopolymer hydrobromide
About This Item
Fórmula linear:
D-Lys-(D-Lys)n-D-Lys · xHBr
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome do produto
Poli-D-lisina, mol wt 70,000-150,000
Formulário
solid
Nível de qualidade
peso molecular
70,000-150,000
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
<10% water (Karl Fischer)
cor
white to off-white
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
grupo funcional
amide
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C)[C@@](NC)([H])CCCCN.[Br]
InChI
1S/C6H14N2O2.BrH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H
chave InChI
MEXAGTSTSPYCEP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
O bromidrato de poli-D-lisina (PDLHB) é um poliaminoácido solúvel em água e com carga positiva que tem várias aplicações em biologia e biomedicina. O PDLHB é comumente usado para promover a adesão das células às superfícies, o que é essencial para a cultura celular, microscopia e pesquisa de neurociência. O PDLHB também é usado em engenharia de tecidos e pesquisa de fornecimento de medicamentos. A principal função da poli-D-lisina é facilitar a adesão robusta das células às superfícies, aproveitando sua carga positiva para atrair e ancorar as células, ligando-se a proteínas e moléculas carregadas negativamente nas superfícies celulares. Essa característica é especialmente valiosa ao revestir pratos e placas de cultura de células, onde se mostra essencial para garantir uma adesão celular confiável, especialmente para tipos de células desafiadoras, como células primárias e células cancerígenas específicas. Em aplicações de microscopia e neurociência, os substratos revestidos com PDLHB são protagonistas, permitindo a fixação perfeita de células, tecidos e neurônios em lâminas e placas de cultura. Isso promove a observação e a exploração meticulosas desses componentes biológicos essenciais, tornando o PDLHB um recurso indispensável para investigações em profundidade. Além disso, o PDLHB estende sua utilidade à engenharia de tecidos, apoiando a criação de estruturas de crescimento celular. Essas estruturas revestidas com PDLHB replicam de perto o ambiente celular natural, promovendo recuperação e regeneração eficazes. No âmbito do fornecimento de medicamentos, o PDLHB desempenha um papel fundamental, atuando como um escudo protetor para medicamentos encapsulados e orientando-os com precisão para células e tecidos específicos. Esse polímero versátil e biocompatível é um recurso inestimável, que eleva os padrões da cultura de células e da pesquisa bioquímica no campo da biologia e da biomedicina.
Aplicação
O bromidrato de poli-D-lisina é usado para as seguintes aplicações:
  • Usado em cultura de células animais
  • Culturas de neurônios corticais de rato
  • Cultura celular e tratamento de siRNA
  • Culturas celulares primárias e modelo de rede neuronal adulta
  • Cultura de astrócitos corticais
  • Coloração por imunofluorescência (as células HDF foram plaqueadas sobre lamínulas de vidro revestidas com poli-D-lisina (P0899, Sigma-Aldrich))
  • Condições de coleta e cultura de NPC
Os polímeros poli-D-lisina podem ser usados para preparar superfícies para adesão celular. Os polímeros D-lisina também podem ser usados com células que digerem polímeros poli-L-lisina e causam captação excessiva de L-lisina.
Este produto é recomendado como substrato de cultura celular quando se usa 0,5-1,0 ml de uma solução de 0,1 mg/ml para cobrir 25 cm2. As versões de menor peso molecular do produto são menos viscosas, mas versões com maior peso molecular fornecem mais sítios de adesão por molécula.
Ações bioquímicas/fisiológicas
O bromidrato de poli-D-lisina (PDL) é um fator de fixação inespecífico para células, útil para promover a adesão de células a substratos sólidos, aumentando a interação eletrostática entre íons carregados negativamente da membrana celular e a superfície da cultura. Após absorção à superfície da cultura celular, a poli-D-lisina atua para aumentar o número de sítios de ligação celular com carga positiva.
Características e benefícios
  • Adequado para cultura de células e pesquisa bioquímica
  • Composto de alta qualidade adequado para várias aplicações de pesquisa
Componentes
A poli-D-lisina é um polímero de aminoácido com carga positiva, com cerca de um HBr por resíduo de lisina. O hidrobrometo permite que a poli-D-lisina esteja em forma cristalina, solúvel em água. Uma pequena quantidade de produto pode ser encontrada na estrutura beta, pois o HBr interfere nas pontes de hidrogênio entre os grupos amino e carboxila, ou amino e as porções contendo N ou O.
Atenção
As soluções estéreis são estáveis por até 2 anos se armazenadas a 2 a 8 °C. Deve ser armazenado dessecado a -20 °C.
Nota de análise
Este produto tem peso molecular de 70.000 a 150.000. Para remover HBr, dissolva o produto em tampão neutro e faça a diálise para remover os sais. De modo geral, para usar este produto como fator de adesão, adicione 50 ml de água estéril para cultura de tecidos a 5 mg de polilisina e cubra assepticamente a superfície com 1 ml por 25 cm2 de solução. Após 5 minutos, remova a solução por aspiração e enxágue bem a superfície. Deixe secar por duas horas antes de introduzir as células e o meio.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 10
1 of 10
Poli-L-lisina mol wt 70,000-150,000, lyophilized powder, &#947;-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P6282
Poli-L-lisina
Poli-D-lisina mol wt &#8805;300,000
Sigma-Aldrich
P1024
Poli-D-lisina
Poli-L-lisina mol wt 30,000-70,000
Sigma-Aldrich
P2636
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 150,000-300,000
Sigma-Aldrich
P1399
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4707
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina 0.1&#160;% (w/v) in H2O
Sigma-Aldrich
P8920
Poli-L-lisina
Laminina 1-2&#160;mg/mL in Tris-buffered saline, 0.2 &#956;m filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
L2020
Laminina
Poli-L-lisina mol wt 150,000-300,000, 0.01%, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P4832
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 30,000-70,000, lyophilized powder, &#947;-irradiated, BioXtra, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
P9155
Poli-L-lisina
Poli-L-lisina mol wt 15,000-30,000 by viscosity
Sigma-Aldrich
P7890
Poli-L-lisina
Giuseppe Pani et al.
PloS one, 8(9), e73857-e73857 (2013-09-26)
One of the objectives of the current international space programmes is to investigate the possible effects of the space environment on the crew health. The aim of this work was to assess the particular effects of simulated microgravity on mature
Faith C Blum et al.
Infection and immunity, 80(5), 1662-1669 (2012-03-07)
Botulinum neurotoxins (BoNTs) and tetanus neurotoxin (TeNT) are the most toxic proteins for humans. While BoNTs cause flaccid paralysis, TeNT causes spastic paralysis. Characterized BoNT serotypes enter neurons upon binding dual receptors, a ganglioside and a neuron-specific protein, either synaptic
Hyun-Joo Seo et al.
BMB reports, 41(7), 523-528 (2008-08-07)
BMI-1026 is a synthetic aminopyrimidine compound that targets cyclin dependent kinases (cdks) and was initially designed as a potential anticancer drug. Even though it has been well documented that BMI-1026 is a potent cdk inhibitor, little is known about the
Na Zhang et al.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany), 6(9), 1800808-1800808 (2019-05-09)
MicroRNAs effectively modulate protein expression and cellular response. Unfortunately, the lack of robust nonviral delivery platforms has limited the therapeutic application of microRNAs. Additionally, there is a shortage of drug-screening platforms that are directly translatable from in vitro to in
Babak A Kachoei et al.
Journal of neurophysiology, 96(5), 2688-2698 (2006-08-04)
Although store-operated Ca(2+) influx has been well-studied in nonneuronal cells, an understanding of its nature in neurons remains poor. In the bag cell neurons of Aplysia californica, prior work has suggested that a Ca(2+) entry pathway can be activated by
Artigos
Humankind has utilized protein materials throughout its existence, starting with the use of materials such as wool and silk for warmth and protection from the elements and continuing with the use of recombinant DNA techniques to synthesize proteins with unique and useful properties.