G6767
Goat Serum Donor Herd
USA origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
caprine sera, caprine serum, goat sera
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
esterilidade
sterile-filtered
composição
hemoglobin, ≤30 mg/dL
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
≤20 EU/mL endotoxin
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- immunocytostaining
- immunofluorescence staining
- immunohistochemistry
Nota de preparo
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Find answers to frequently asked questions (FAQs) about FBS and other serum products, and links to related products.