211842
Brilliant Black BN
Dye content 60 %
Sinônimo(s):
Food Black 1
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 60%
λmax
407 nm (2nd)
570 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].CC(=O)Nc1ccc(c2cc(c(\N=N\c3ccc(\N=N/c4ccc(cc4)S([O-])(=O)=O)c5ccc(cc35)S([O-])(=O)=O)c(O)c12)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C28H21N5O14S4.4Na/c1-14(34)29-23-10-11-24(50(42,43)44)20-13-25(51(45,46)47)27(28(35)26(20)23)33-32-22-9-8-21(18-7-6-17(12-19(18)22)49(39,40)41)31-30-15-2-4-16(5-3-15)48(36,37)38;;;;/h2-13,35H,1H3,(H,29,34)(H,36,37,38)(H,39,40,41)(H,42,43,44)(H,45,46,47);;;;/q;4*+1/p-4/b31-30-,33-32+;;;;
chave InChI
GMMAPXRGRVJYJY-OXYXOBGMSA-J
Categorias relacionadas
Aplicação
- in micronucleus and comet assays to evaluate its genotoxic effect.
- as a quenching agent in calcium mobilization assay.
- as a redox indicator in microbiological inhibition bioassay using Bacillus megaterium to detect tetracycline and macrolides in milk.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
with Fusidic Acid for Detection of Macrolides in Milk