66720
Methylene Blue hydrate
purum p.a., for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.), ≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
About This Item
Produtos recomendados
grau
for microscopy (Bact., Bot., Hist., Vit.)
purum p.a.
Ensaio
≥97.0% (calc. based on dry substance, AT)
adequação
suitable for microscopy
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH.H2O/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;;/h5-10H,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
chave InChI
WQVSELLRAGBDLX-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
- in the preparation of methylene blue (MB) solution to stain zymograms
- to label the injection site in the tissue slices
- to pre-treat mice via oral gavage to study its effects on noise-induced hearing loss
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?