Documentos Principais
SHM03
Sigma-Aldrich
MISSION® ExpressMag® Beads
Increases transduction efficiency
About This Item
Código UNSPSC:
41106609
NACRES:
NA.51
Nível de qualidade
linha de produto
MISSION®
prazo de validade
3 yr
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
To view protocols from Sigma collaborators for ExpressMag system visit the link below.
www.sigmaaldrich.com/mission-protocols
Aplicação
When coupled with MISSION® ExpressMag® magnetics, ExpressMag beads will increase the transduction efficiency of lentiviral particles. Increases in transduction efficiency are particularly striking in primary cells and in suspension cells.
Nota de preparo
Do NOT FREEZE! Significant decrease in efficacy will occur if ExpressMag bead solution is frozen.
Informações legais
ExpressMag is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)