SBR00051
Cloridrato de Trizma®
pH 8.5, DNase and Microbial DNA free, 10 mM
Sinônimo(s):
Cloridrato de trometamina, TRIS, TRIS HCl, Tris(hidroximetil)-aminometano
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
concentração
10 mM
pH
8.5
faixa de pH útil
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
chave InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- As an elution buffer after PCR cleanup
- As an elution buffer after DNA extraction
Nota de preparo
Outras notas
Informações legais
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)