Key Documents
52367
Supelco
Brometo de hexadeciltrimetilamônio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur
Sinônimo(s):
Brometo de cetiltrimetilamônio, Brometo de cetrimônio, Brometo de palmitiltrimetrilamônio, CTAB
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)15N(Br)(CH3)3
Número CAS:
Peso molecular:
364.45
Beilstein:
3598189
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NB.21
descrição
cationic
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (AT)
forma
powder or crystals
qualidade
LiChropur
peso molecular
average mol wt 62,000
número de agregação
170
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
CMC
0.92
pf
248-251 °C (lit.)
solubilidade
H2O: soluble 36.4 g/L at 20 °C (completely)
λ
10 % in methanol
Absorção UV
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.03
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
HLB
11
adequação
corresponds to standard for filter test
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C19H42N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(2,3)4;/h5-19H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) is a quaternary ammonium salt containing one long hydrophobic alkyl chain called amphiphile. The hydrophobic ions interact forming discrete aggregates possessing a hydrophobic core and a polar surface, called micelles in polar solution.
Hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAB) is one of the most studied cationic surfactant.
Aplicação
CTAB was used in preparing buffer solutions prepared during the determination of organic acids in port wine capillary zone electrophoresis using indirect UV detection with 2,6-pyridinedicarboxylic acid.
Outras notas
Additive for ion-pair chromatography; Ion-pair reagent for TLC
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Gastrointestinal tract, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
471.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
244 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
E. Kwong et al.
Journal of Chromatography A, 28, 563-563 (1990)
A. Junker-Buchheit et al.
J. Planar Chromatogr., 1, 214-214 (1988)
Hexadecyltrimethylammonium bromide.
Campanelli AR and Scaramuzza L.
Acta Crystallographica Section C, Crystal Structure Communications, 42 (10), 1380-1383 (1986)
Peter A. Williams, M.J. Hudson
Recent Developments in Ion Exchange, 88-88 (2012)
H. Siren et al.
Mikrochimica Acta, 2 (1-3), 77-77 (1989)