G6923
Genapol® X-100
Sinônimo(s):
Isotridecanol ethoxylate, Isotridecyl alcohol polyglycol ether (10 EO), PEG isotridecyl ether, Polyethylene glycol monoisotridecyl ether, Polyoxyethylene (10) Isotridecyl Ether
About This Item
Produtos recomendados
descrição
non-ionic
peso molecular
micellar average mol wt 56000
número de agregação
88
CMC
0.15 mM (20-25°C)
19.5
temperatura de transição
cloud point 82 °C
HLB
13 - 14
InChI
1S/C30H62O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-32-15-17-34-19-21-36-23-25-38-27-29-40-30-28-39-26-24-37-22-20-35-18-16-33-14-12-31/h31H,2-30H2,1H3
chave InChI
ONJQDTZCDSESIW-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C