Documentos Principais
466417
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) (12) tridecyl ether
n= 12, Tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene (12) tridecyl ether
About This Item
Fórmula linear:
C13H27(OCH2CH2)nOH, n~12
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
índice de refração
n20/D 1.461 (lit.)
p.e.
>150 °C (lit.)
índice de hidroxila
75‑85 mg KOH/g
solubilidade
water, isopropanol and xylene: 1 wt. % at 25 °C
densidade
1 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
14
Aplicação
Used to enhance conductivity of poly(3,4-ethyledioxythiopene)PEDOT:poly (styrene sulfonate)PSS, next generation transperant electrode materials for organic solar cells.It is also majorly used as a surfactant.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)