466875
Poly(ethylene glycol) (18) tridecyl ether
n=18, tridecyl ether group is a mixture of C11 to C14 iso-alkyl ethers with C13 iso-alkyl predominating
Sinônimo(s):
Polyoxyethylene (18) tridecyl ether
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
índice de refração
n20/D 1.464 (lit.)
pf
28 °C (lit.)
índice de hidroxila
54‑62 mg KOH/g
solubilidade
water, isopropanol: 1 wt. % at 25 °C
densidade
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
15
cadeia de caracteres SMILES
O(CCO)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-17-15-13-16/h16H,2-15H2,1H3
chave InChI
OJDDJQYSKDIXOE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)