326720
Hexafluorobenzene
≥99.5%, NMR grade
Sinônimo(s):
1,2,3,4,5,6-Hexafluorobenzene, Perfluorobenzene
Ensaio
≥99.5%
Formulário
liquid
técnica(s)
NMR: suitable
índice de refração
n20/D 1.377 (lit.)
p.e.
80-82 °C (lit.)
pf
3.7-4.1 °C (lit.)
densidade
1.612 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C6F6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
chave InChI
ZQBFAOFFOQMSGJ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
50.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
10 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
326720-5G | 4061837072581 |
326720-25G | 4061826716403 |