Documentos Principais
689718
Sigma-Aldrich
Benzyldimethylhexylammonium chloride
≥96.0% (AT)
Sinônimo(s):
Benzylhexyldimethylammonium chloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H26ClN
Número CAS:
Peso molecular:
255.83
Beilstein:
4045485
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥96.0% (AT)
forma
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].CCCCCC[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H26N.ClH/c1-4-5-6-10-13-16(2,3)14-15-11-8-7-9-12-15;/h7-9,11-12H,4-6,10,13-14H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
BNDXNEVHWSOJGV-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)