382310
Didecyldimethylammonium bromide
98%
Sinônimo(s):
DDAB
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
149-151 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?