8.14364
Didecyldimethylammonium chloride
(50% solution in 2-propanol/water 2:3) for synthesis
Sinônimo(s):
N-Decyl-N,N-dimethyl-1-decanaminium chloride, DDAC
Formulário
liquid
potência
658 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
6.5-8.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
p.e.
88 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 29 °C
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.900 - 0.910
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
84.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
29 °C