86600
Tetraethylammonium borohydride
technical, ≥95% (T)
Sinônimo(s):
NSC 164898, NSC 76086, TEAB, Tetraethylammonium tetrahydroborate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical
Ensaio
≥95% (T)
Formulário
crystals
adequação da reação
reagent type: reductant
pf
>230 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[BH4-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BH4/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H4/q+1;-1
chave InChI
JFXPWTFDWBWOAZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Reducing agent for the preparation of hydroxybaccatin III carbonate derivatives
- Reductant for the preparation of edge-bridged all-ferrous double cubane
- Reducing agent for the reduction of heterometal cubane iron/molybdenum cluster trigonally symmetrized with hydrotris(pyrazolyl)borate capping ligand
- Reactant for reactions with ruthenium phenanthroline carbonyl complexes yielding formyl complexes
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?