Documentos Principais
408336
Sigma-Aldrich
Ethylene glycol phenyl ether acrylate
contains 75-125 ppm hydroquinone as inhibitor, 0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
Sinônimo(s):
2-Phenoxyethyl acrylate
About This Item
Fórmula linear:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H5
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
liquid
contém
0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
75-125 ppm hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.518 (lit.)
p.e.
84 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidade
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C=CC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
chave InChI
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ethylene glycol phenyl ether acrylate (PA) is a monofunctional acrylate.
Aplicação
Ethylene glycol phenyl ether acrylate (PA) monomer may be used to fabricate polymerization induced grating pattern on photopolymer films.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Fluorescent grating patterns of photopolymer film containing ethylene glycol phenyl ether acrylate.
Oh H, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 8(9), 4616-4620 (2008)