407364
2-Hydroxy-3-phenoxypropyl acrylate
contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinônimo(s):
(2-Hydroxy-3-phenoxypropyl) prop-2-enoate, 3-Phenoxy-2-hydroxypropyl acrylate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
contém
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
índice de refração
n20/D 1.528 (lit.)
densidade
1.16 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(COC(=O)C=C)COc1ccccc1
InChI
1S/C12H14O4/c1-2-12(14)16-9-10(13)8-15-11-6-4-3-5-7-11/h2-7,10,13H,1,8-9H2
chave InChI
HHQAGBQXOWLTLL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1B
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
345.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
174 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?