376744
2-Amino-4,5-imidazoledicarbonitrile
97%
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
270 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Nc1nc(C#N)c([nH]1)C#N
InChI
1S/C5H3N5/c6-1-3-4(2-7)10-5(8)9-3/h(H3,8,9,10)
chave InChI
MLOXIXGLIZLPDP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?