Documentos Principais
197912
Sigma-Aldrich
2-Aminoimidazole sulfate
98%
Sinônimo(s):
2-Imidazoleamine sulfate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C3H5N3 · 0.5H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
132.13
Beilstein:
4726750
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
270 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ncc[nH]1.Nc2ncc[nH]2
InChI
1S/2C3H5N3.H2O4S/c2*4-3-5-1-2-6-3;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,4,5,6);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
KUWRLKJYNASPQZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Aminoimidazole sulfate was used in the synthesis of chlorohydrin.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
A short synthesis of the marine bioactive metabolite (+/−) girolline.
Tetrahedron Letters, 39(44), 8085-8088 (1998)