195650
2-Nitroimidazole
98%
Sinônimo(s):
Azomycin
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
287 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
nitro
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ncc[nH]1
InChI
1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-4-1-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
chave InChI
YZEUHQHUFTYLPH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- tert-butyl 2-(2-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethylcarbamate
- 1-(2-(tert-butyldimethylsilyloxy)ethyl)-2-nitro-1H-imidazole
- 2-fluoro-N-(2-(2-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl)acetamide
- 2-(2-methyl-5-nitro-1H-imidazol-1-yl)ethyl 2-fluoroacetate
- radiolabeling precursors - the bromo substituted analogs
- nitroimidazole substituted boronic acids, precursors for imaging hypoxic tissue
- potential site-selective radiosensitizers for estrogen receptor-rich tumors
Embalagem
Nota de análise
50 mg/mL in NH4OH : soluble, clear, green-yellow, to very dark green-yellow to very dark yellow
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?