Documentos Principais
734616
Sigma-Aldrich
Hexa(ethylene glycol) dithiol
>97%, cross-linking reagent thiol reactive
Sinônimo(s):
Polyethylene glycol, 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-dithiol, Tetraethylene glycol di(ethanediol)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H26O5S2
Número CAS:
Peso molecular:
314.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nome do produto
Hexa(ethylene glycol) dithiol, >97%
Nível de qualidade
Ensaio
>97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
índice de refração
n20/D 1.495
densidade
1.113 g/mL at 25 °C
arquitetura do polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
SCCOCCOCCOCCOCCOCCS
InChI
1S/C12H26O5S2/c18-11-9-16-7-5-14-3-1-13-2-4-15-6-8-17-10-12-19/h18-19H,1-12H2
chave InChI
DMHSDYYORJTHAS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Woojin M Han et al.
Science advances, 4(8), eaar4008-eaar4008 (2018-08-18)
Muscle satellite cells (MuSCs) play a central role in muscle regeneration, but their quantity and function decline with comorbidity of trauma, aging, and muscle diseases. Although transplantation of MuSCs in traumatically injured muscle in the comorbid context of aging or
Ricardo Cruz-Acuña et al.
Journal of cell science, 132(20) (2019-09-29)
Synthetic hydrogels with controlled physicochemical matrix properties serve as powerful in vitro tools to dissect cell-extracellular matrix (ECM) interactions that regulate epithelial morphogenesis in 3D microenvironments. In addition, these fully defined matrices overcome the lot-to-lot variability of naturally derived materials