Documentos Principais
17383
Sigma-Aldrich
Benzene-1,3,5-triacetic acid
≥97.0% (T)
Sinônimo(s):
1,3,5-Tris(carboxymethyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12O6
Número CAS:
Peso molecular:
252.22
Beilstein:
9300288
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥97.0% (T)
forma
powder
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)Cc1cc(CC(O)=O)cc(CC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H12O6/c13-10(14)4-7-1-8(5-11(15)16)3-9(2-7)6-12(17)18/h1-3H,4-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)
chave InChI
AJEIBHNKBLRDNT-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Building block and core molecule for generating diverse libraries in combinatorial chemistry; preparation of giant propeller molecules
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
J.S. Bradshaw et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 35, 519-519 (1998)
T Carell et al.
Chemistry & biology, 2(3), 171-183 (1995-03-01)
The increasing interest in combinatorial chemistry as a tool for the development of therapeutics has led to many new methods of creating molecular libraries of potential lead compounds. Current methods have made it possible to develop libraries of several million
S. Brandl et al.
J. Prakt. Chem., 338, 451-451 (1996)
L. Tong et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 7291-7291 (1997)