690953
N,N,N′,N′-Tetramethylguanidine
≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
1,1,3,3-Tetramethylguanidine
Ensaio
≥99.0% (GC)
Formulário
liquid
Impurezas
≤0.50% water
cor
APHA: ≤150
p.e.
162-163 °C (lit.)
densidade
0.916 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)C(=N)N(C)C
InChI
1S/C5H13N3/c1-7(2)5(6)8(3)4/h6H,1-4H3
chave InChI
KYVBNYUBXIEUFW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- dinucleoside phosphotriester1
- 1,1,3,3-tetramethylguanidinium 2-ethylhexoate2
- tetramethylguanidine ionic liquid (TMG IL)3
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
122.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
50 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
690953-10KG | 4061836827885 |
690953-1KG | 4061836827892 |
690953-25KG | 4061836827908 |