361399
Fluoreto de tetrabutilamônio
75 wt. % in H2O
Sinônimo(s):
TBAF
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
viscous liquid
Nível de qualidade
concentração
75 wt. % in H2O
densidade
0.953 g/mL at 25 °C
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.FH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
- Inibidores triplos de recaptação de monominas como uma nova geração de antidepressivos
- Álcoois por meio da hidrólise de alquil silil ésteres, de pH neutro, em soluções tamponadas orgânicas-aquosas mistas
- Oligorribonucleotídeos com ligações modificadas por fosfonato
- Aril alquil álcoois por meio da alilação de Nozaki-Hiyama catalisada por ligantes quirais de bipiridil-diol e tricloreto de crômio
- Ésteres de ácido dienoico conjugados usando reações de acoplamento de Suzuki
- Inibidor de Hsp90 o-aminobenzamida macrocíclico com atividade antitumoral
- Inibidores duplos de fosfoinositídeo 3-quinase (PI3K)/proteína-alvo da rapamicina em mamíferos (mTOR)
- Glicosídeos poliacetilênicos antidiabéticos
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
361399-500G | 4061838126740 |
361399-100G | 4061831824186 |
361399-25G | 4061831824193 |