Documentos Principais
368679
Sigma-Aldrich
cis-1-Bromo-1-propene
97%
Sinônimo(s):
(Z)-1-Bromo-1-propene, (Z)-1-Bromoprop-1-ene, (Z)-1-Bromopropene, (Z)-1-Propenyl bromide, (Z)-Propenyl bromide, cis-1-Bromopropene, cis-1-Propenyl bromide
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHBr
Número CAS:
Peso molecular:
120.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
copper as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.4545 (lit.)
p.e.
58 °C (lit.)
densidade
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C/Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2-
chave InChI
NNQDMQVWOWCVEM-IHWYPQMZSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
cis-1-Bromo-1-propene is an aliphatic olefin. Oxidation of cis-1-bromo-1-propene by toluene dioxygenase has been reported.
Aplicação
cis-1-Bromo-1-propene is used in the preparation of (Z)-1-lithio-1-propeneusing lithium powder.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-29.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-34 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Stereoselective synthesis of a functionalized 2-oxo-1-azabicyclo [5.3. 0] alkane as a potential scaffold for targeted chemotherapy strategies
Bracci A, et al.
Synthesis, 15, 2363-2367 (2003)
C C Lange et al.
Journal of bacteriology, 179(12), 3858-3865 (1997-06-01)
Toluene dioxygenase from Pseudomonas putida F1 has been studied extensively with aromatic substrates. The present work examined the toluene dioxygenase-catalyzed oxidation of various halogenated ethenes, propenes, butenes and nonhalogenated cis-2-pentene, an isomeric mix of 2-hexenes, cis-2-heptene, and cis-2-octene as substrates