Documentos Principais
657484
Sigma-Aldrich
(E)-2-Bromo-2-butene
96%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=C(Br)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
135.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
96%
índice de refração
n20/D 1.459 (lit.)
p.e.
84 °C (lit.)
densidade
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
bromo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(\C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3-
chave InChI
UILZQFGKPHAAOU-ARJAWSKDSA-N
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
23.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-5 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKUGTIN
657484-1ML
657484-5ML4061837859533