434191
Vinyl bromide solution
1.0 M in THF
Sinônimo(s):
Bromoethylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
12.46 psi ( 55 °C)
3.6 psi ( 20 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
concentração
1.0 M in THF
densidade
0.927 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
BrC=C
InChI
1S/C2H3Br/c1-2-3/h2H,1H2
chave InChI
INLLPKCGLOXCIV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Sequential Vinyl Radical Cyclization/Fixation of Carbon Dioxide through Electrochemical Reduction of Vinyl Bromide in the Presence of an Electron-Transfer Mediator: This study explores the electrochemical reduction of vinyl bromide with a focus on vinyl radical cyclization and carbon dioxide fixation (A Katayama, H Senboku, 2016).
- A Comparison of the Wavelength-Dependent Photochemical Reactions of Ozone with Vinyl Bromide and Fluoride in Argon Matrices: The study compares the photochemical reactions of vinyl bromide and fluoride with ozone, examining their behavior in argon matrices (BS Ault, 2021).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
1.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-17 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?